Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC13.3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1475 NB600-1475SS
NOVUNB600-1475EA 615 EUR InStock
NOVUNB600-1475 NOVUNB600-1475SS
Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC13.3]
Anticorps
Rat Monoclonal CD31/PECAM1 Antibody (MEC13.3). Tested Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: CD31
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité