Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICAM3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ICAM3/1019]

Fournisseur: Biotium

BNUM1019-50EA 395 EUR InStock
BNUM1019-50
Anti-ICAM3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ICAM3/1019]
Anticorps
Recognizes an N-glycosylated glycoprotein of 120 kDa with intra-chain disulfide bonds, identified as CD50 or ICAM-3. CD50 is the major ligand for LFA-1 (CD11a/CD18) and may have signaling role to increase adhesion. It is expressed on thymocytes and T lymphocytes and is resistant to treatment with phosphatidylinositol (PI) phospholipase C. This MAb is excellent for staining of formalin/paraffin tissues.

Type: Primary
Antigen: ICAM3
Clonality: Monoclonal
Clone: ICAM3/1019
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité