Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: ITGA2B/1036]

Fournisseur: Biotium

BNC881036-500EA 530 EUR InStock
BNC881036-500 BNC881036-100
Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: ITGA2B/1036]
Anticorps
Reacts with a calcium-dependent complex of CD41/CD61, a dimer of 90 kDa and 140 kDa present on the membrane of normal platelets and megakaryocytes. CD41/CD61 is also known as platelet glycoprotein GPIIb/GPIIIa or integrin IIa/3. This complex is the receptor of fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor, and mediates platelet adhesion and aggregation.

Type: Primary
Antigen: ITGA2B
Clonality: Monoclonal
Clone: ITGA2B/1036
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité