Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TRIM29 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: TRIM29/1041]

Fournisseur: Biotium
BNC941041-500 BNC941041-100
BNC941041-500EA 560 EUR InStock
BNC941041-500 BNC941041-100
Anti-TRIM29 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: TRIM29/1041]
Anticorps
This antibody recognizes a 66 kDa protein, which is identified as Tripartite motif-containing protein 29 (TRIM29). It interacts with the intermediate filament protein vimentin, a substrate for the PKC family of protein kinases, and with hPKCI-1, an inhibitor of the PKCs. TRIM29 protein contains both zinc finger and leucine zipper motifs, suggesting that the it may form homodimers and possibly associate with DNA. High expression of TRIM29 has been reported in gastric cancer and pancreatic cancer, and correlates with enhanced tumor growth and lymph node metastasis. TRIM29 is also able to distinguish lung squamous cell carcinoma from lung adenocarcinoma with ~90% positive accuracy, when used in a panel with TTF-1, p63, CK5/6, and Napsin-A antibodies.

Type: Primary
Antigen: TRIM29
Clonality: Monoclonal
Clone: TRIM29/1041
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité