Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD1B Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 100-1A5]

Fournisseur: Biotium

BNUM1044-50EA 395 EUR InStock
BNUM1044-50
Anti-CD1B Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 100-1A5]
Anticorps
The mouse monoclonal antibody recognizes CD1b, a 44 kDa type I glycoprotein associated with beta2-microglobulin (Workshop IV; Code T015). It is expressed on dendritic cells, Langerhans cells, thymocytes, and T acute lymphoblastic leukemia cells. The CD1 multigene family encodes five forms of the CD1 T-cell surface glycoprotein in human, designated CD1A, 1B, 1C, 1D and 1E. CD1, a type 1 membrane protein, has structural similarity to the MHC class I antigen and has been shown to present lipid antigens for recognition by T lymphocytes. Constitutive endocytosis of CD1B molecules and the differential sorting of MHC class II from lysosomes separate peptide- and lipid antigen-presenting molecules during dendritic cell maturation. CD1B is also expressed in interdigitating cells.

Type: Primary
Antigen: CD1B
Clonality: Monoclonal
Clone: 100-1A5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité