Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 2.50E 12]

Fournisseur: Biotium

BNUM1048-50EA 395 EUR InStock
BNUM1048-50
Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 2.50E 12]
Anticorps
Reacts with human integrin beta3 (GPIIIa, vitronectin receptor beta chain). The protein detectable is a complex of CD41 and CD61.The apparent molecular weight of the GPIIIa by SDS-PAGE is 105 kDa reduced and 90 kDa unreduced. Ligands are fibronectin, fibrinogen, von Willebrand factor, vitronectin and thrombospondin. Residues 237-248 of GPIIIa or CD61 are critical in adhesive protein binding.

Type: Primary
Antigen: ITGB3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.50E 12
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité