Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CRIS-7]

Fournisseur: Biotium

BNC401050-100EA 192 EUR InStock
BNC401050-100 BNC401050-500
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CRIS-7]
Anticorps
Recognizes the epsilon-chain of CD3 (Workshop V; Code: CD03.09), which consists of five different polypeptide chains (designated as γ, δ, ε, ζ, and η) with MW ranging from 16-28 kDa. The CD3 complex is closely associated at the lymphocyte cell surface with the T cell antigen receptor (TCR). Reportedly, CD3 complex is involved in signal transduction to the T cell interior following antigen recognition. The CD3 antigen is first detectable in early thymocytes and probably represents one of the earliest signs of commitment to the T cell lineage. In cortical thymocytes, CD3 is predominantly intra-cytoplasmic. However, in medullary thymocytes, it appears on the T cell surface. CD3 antigen is a highly specific marker for T cells, and is present in majority of T cell neoplasms.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: CRIS-7
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité