Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: HuLy-m1]

Fournisseur: Biotium
BNC941053-500 BNC941053-100
BNC941053-500EA 560 EUR InStock
BNC941053-500 BNC941053-100
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: HuLy-m1]
Anticorps
CD2 interacts through its amino-terminal domain with the extracellular domain of CD58 (also designated CD2 ligand) to mediate cell adhesion. CD2/CD58 binding can enhance antigen-specific T cell activation. CD2 is a transmembrane glycoprotein that is expressed on peripheral blood T lymphocytes, NK cells and thymocytes. CD58 is a heavily glycosylated protein with a broad tissue distribution in hematopoietic and other cells, including endothelium. Interaction between CD2 and its counter receptor LFA3 (CD58) on opposing cells optimizes immune system recognition, thereby facilitating communication between helper T lymphocytes and antigen-presenting cells, as well as between cytolytic effectors and target cells.

Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: HuLy-m1
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Cat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité