Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-A; HLA-B; HLA-C Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 246-B8.E7]

Fournisseur: Biotium

BNUM1054-50EA 395 EUR InStock
BNUM1054-50
Anti-HLA-A; HLA-B; HLA-C Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 246-B8.E7]
Anticorps
Reacts with a monomorphic determinant of human major histocompatibility (MHC) class I antigens (HLA-A, B and C). Human MHC class I antigens are expressed constitutively on all nucleated cells lymphocytes such as lymphocytes, thymocytes, granulocytes, and bone marrow cells and are absent on erythrocytes. MHC class I antigens play a role in class I MHC-associated antigen presentation, inhibition of NK cell cytotoxicity, tumor surveillance, and tissue allotransplantation.

Type: Primary
Antigen: HLA-A; HLA-B; HLA-C
Clonality: Monoclonal
Clone: 246-B8.E7
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Non-human primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité