Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSHB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FSHb/1062]

Fournisseur: Biotium

BNUM1062-50EA 395 EUR InStock
BNUM1062-50
Anti-FSHB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FSHb/1062]
Anticorps
This MAb reacts with a protein of 22 kDa, identified as beta sub-unit of FSH. It does not cross react with the alpha sub-unit. Follicle stimulating hormone (FSH) is a hormone synthesized and secreted by gonadotrophs in the anterior pituitary gland. In the ovary, FSH stimulates the growth of immature Graafian follicles to maturation. As the follicle grows, it releases inhibin, which deactivates the FSH production. In men, FSH enhances the production of androgen-binding protein by the Sertoli cells of the testis and is critical for spermatogenesis. FSH and LH act synergistically in reproduction. FSH is a useful marker in the classification of pituitary tumors and the study of pituitary disease.

Type: Primary
Antigen: FSHB
Clonality: Monoclonal
Clone: FSHb/1062
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité