Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: VEGF/1063]

Fournisseur: Biotium
BNCB1063-500 BNCB1063-100
BNCB1063-500EA 560 EUR InStock
BNCB1063-500 BNCB1063-100
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: VEGF/1063]
Anticorps
This MAb recognizes proteins of 19-22 kDa (reducing) and 38 kDa-44 kDa (non-reducing), identified as various isoforms of Vascular Endothelial Growth Factor or Vascular Permeability Factor (VEGF/VPF). It is highly specific to VEGF, which is a homodimeric, disulfide-linked glycoprotein with a close homology to platelet derived growth factor (PDGF). There are multiple isoforms of VEGF containing 206-, 189-, 165-, and 121-amino acid residues. The smaller two isoforms, VEGF165 and VEGF121, are secreted proteins and act as diffusible agents, whereas the larger two remain cell associated. VEGF/VPF plays an important role in angiogenesis, which promotes tumor progression and metastasis.

Type: Primary
Antigen: VEGFA
Clonality: Monoclonal
Clone: VEGF/1063
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité