Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACP5 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ACP5/1070]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM1070-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM1070-50
Anti-ACP5 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ACP5/1070]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 35 kDa, which is identified as tartrate-resistant acid phosphatase (TRAcP). It exists as two isoforms (5a and 5b). This MAb reacts with both the isoforms. Serum TRAcP 5a is secreted by macrophages and dendritic cells and increased in many patients of rheumatoid arthritis.Serum TRAcP 5b is produced from osteoclasts and elevated during bone resorption. TRAcP is an iron containing glycoprotein, which catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is the most basic of the acid phosphatases and is the only form not inhibited by L( )-tartrate. TRAcP is synthesized as a latent proenzyme and is activated by proteolytic cleavage and reduction. Normally, TRAcP is highly expressed by osteoclasts, activated macrophages, neurons and endometrium during pregnancy. Expression of TRAcP is increased in certain pathological conditions such as Leukemic Reticuloendotheliosis (Hairy Cell Leukemia), Gaucher's Disease, HIV-induced Encephalopathy, Osteoclastoma and in osteoporosis and metabolic bone diseases. Anti-TRAcP antibody labels the cells of Hairy Cell Leukemia (HCL) with a high degree of sensitivity and specificity. Other cells stained with this antibody are tissue macrophages and osteoclasts.

Type: Primary
Antigen: ACP5
Clonality: Monoclonal
Clone: ACP5/1070
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité