Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH16 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CDH16/1071]

Fournisseur: Biotium

BNUM1071-50EA 395 EUR InStock
BNUM1071-50
Anti-CDH16 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CDH16/1071]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 130 kDa, identified as Ksp-cadherin. Cadherins form a superfamily of related glycoproteins that mediate calcium-dependent cell adhesion and transmit signals from the extracellular matrix to the cytoplasm. Cadherins have been implicated in embryogenesis, tissue morphogenesis, tissue structure maintenance, cell polarization, neoplastic invasiveness and metastasis, and membrane transport. It is suggested that Ksp-cadherin is a marker for terminal differentiation of the basolateral membranes of renal tubular epithelial cells. Within the kidney, Ksp-Cadherin is found exclusively in the basolateral membrane of renal tubular epithelial cells and collecting duct cells, and not in glomeruli, renal interstitial cells, or blood vessels.Ksp-Cadherin has been suggested to distinguish Chromophobe Renal-Cell Carcinoma from Oncocytoma.

Type: Primary
Antigen: CDH16
Clonality: Monoclonal
Clone: CDH16/1071
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité