Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: CATA-1]

Fournisseur: Biotium
BNUB1073-500 BNUB1073-100
BNUB1073-500EA 483 EUR InStock
BNUB1073-500 BNUB1073-100
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: CATA-1]
Anticorps
This MAb reacts with cells bearing HLA-A25 or HLA-Aw32 antigens. In addition, a reaction was observed with a cell of phenotype A2, Aw31; B17, Bw49. HLA-A, with HLA-B and HLA-C, belongs to major histocompatibility complex (MHC) class I antigens and expresses constitutively on all nucleated cells. HLA system comprises closely linked genes controlling highly polymorphic proteins involved in the presentation of peptides to the T-cell receptor, inhibition of NK cell cytotoxicity, and rejection of tissue allotransplantation. Specific alleles at HLA loci are associated with diseases. This MAb is specifically applicable for typing peripheral T cells for the antigens HLA-A25 and HLA-Aw32.

Type: Primary
Antigen: HLA-A
Clonality: Monoclonal
Clone: CATA-1
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité