Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: S100A9/1075]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM1075-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM1075-50
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: S100A9/1075]
Anticorps
This MAb stains the cytoplasm of macrophages and histiocytes in hematopoietic organs, Kupffer's cells of the liver and Langerhan's cells of the skin. It also stains the mantle zone B-lymphocytes of the lymph node and spleen, spermatogonia, and chief cells of the stomach. S100A9 is expressed by macrophages in acutely inflamed tissues and in chronic inflammation. It is detected in peripheral blood leukocytes, in neutrophils and granulocytes. It is present at sites of vascular inflammation. S100A9 is also expressed in epithelial cells constitutively or induced during dermatoses. S100A9 is a Calcium-binding protein. It has antimicrobial activity towards bacteria and fungi. It is important for resistance to invasion by pathogenic bacteria. It up-regulates transcription of genes that are under the control of NF-kappa-B. S100A9 plays a role in the development of endotoxic shock in response to bacterial lipopolysaccharide (LPS). It promotes tubulin polymerization when unphosphorylated. It also promotes phagocyte migration and infiltration of granulocytes at sites of wounding. It plays a role as a pro-inflammatory mediator in acute and chronic inflammation and up-regulates the release of IL8 and cell-surface expression of ICAM1.

Type: Primary
Antigen: S100A9
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A9/1075
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité