Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: 190-2F2.5]

Fournisseur: Biotium
BNC041081-500 BNC041081-100
BNC041081-500EA 560 EUR InStock
BNC041081-500 BNC041081-100
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: 190-2F2.5]
Anticorps
Recognizes a 180-185 kDa protein, identified as isoform of leukocyte common antigen (CD45RO). This antibody reacts with mature activated T-cells, most thymocytes, and a sub-population of resting T-cells within both CD4 and CD8 subsets. It shows no reactivity with normal B or natural killer cells, but reacts with granulocytes and monocytes. Reportedly, it is useful to identify T-cell lymphomas and leukemias. It rarely stains NK cells or B-cell lymphomas.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: 190-2F2.5
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité