Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: AT2]

Fournisseur: Biotium

BNC881086-500EA 530 EUR InStock
BNC881086-500 BNC881086-100
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: AT2]
Anticorps
This MAb reacts with a 45 kDa glycopeptide, which is a type II membrane glycoprotein with a transmembrane sequence near the NH2terminus. CD38 is a type II transmembrane glycoprotein that is present on early B- and T-cell lineages and activated B- and T-cells but is absent from most mature resting peripheral lymphocytes. CD38 is also found on thymocytes, pre-B cells, germinal center B-cells, mitogen-activated T-cells, monocytes and Ig-secreting plasma cells. CD38 is expressed on CD34 cells. The CD34 CD38- population of hematopoietic stems cells defines the most pluripotent cells (e.g. blast colony forming cells).

Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Monoclonal
Clone: AT2
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité