Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFF1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TFF1/1091]

Fournisseur: Biotium

BNUM1091-50EA 395 EUR InStock
BNUM1091-50
Anti-TFF1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TFF1/1091]
Anticorps
This antibody recognizes a polypeptide of 6.5 kDa, identified as pS2 estrogen-regulated protein. Its epitope is located in the c-terminus of human pS2 protein. pS2 is a trefoil peptide. Trefoil peptides are protease resistant molecules secreted throughout the gut that play a role in mucosal healing. These peptides contain three intra-chain disulfide bonds, forming the trefoil motif, or P-domain. pS2 is known to form dimers and this dimerization is thought to play a role in its protective and healing properties. About 60% of breast carcinomas are positive for pS2. Staining is cytoplasmic, often with localization to the Golgi apparatus. pS2 is shown to be localized in normal stomach mucosa, gastric fluid, goblet cells in the colon and small intestine, and in ulcerations of the gastrointestinal tract. Several studies have shown that pS2 is primarily expressed in estrogen receptor-positive breast tumors and it may define a subset of estrogen-dependent tumors that displays an increased likelihood of response to endocrine therapy.

Type: Primary
Antigen: TFF1
Clonality: Monoclonal
Clone: TFF1/1091
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité