Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDw17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H018.3G-6.F5]

Fournisseur: Biotium

BNUM1092-50EA 395 EUR InStock
BNUM1092-50
Anti-CDw17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H018.3G-6.F5]
Anticorps
CD17 is an intermediate glycosphingolipid from the metabolism of higher gangliosides that localizes to sphingolipid-sterol rafts. CD17 is detectable in monocytes, granulocytes, basophils, platelets, a subset of peripheral B cells (CD19 ) and tonsil dendritic cells. It is rapidly down regulated on activated granulocytes and is upregulated on IL-2 activated T lymphocytes. CD17 binds to bacteria and may function in phagocytosis. VEGF-treated endothelial cells can produce CD17, which can then mediate signaling toward PECAM-1 expression and angiogenesis. Tumor necrosis factor alpha (TNFa)-induced astrogliosis (astrocyte proliferation and glial fibrillary acidic protein (GFAP) upregulation) in response to neuro-inflammation (i.e. spinal cord injury) causes an increase in intracellular levels of CD17. Aberrant levels of glycosphingolipids are a feature of cancer cells and may influence integrin clustering and internalization.

  • Purified

Type: Primary
Antigen: CDw17
Clonality: Monoclonal
Clone: H018.3G-6.F5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité