Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CCNB1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: CCNB1/1098]

Fournisseur: Biotium
BNC941098-500 BNC941098-100
BNC941098-500EA 560 EUR InStock
BNC941098-500 BNC941098-100
Anti-CCNB1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: CCNB1/1098]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 55-62 kDa, identified as cyclin B1. In mammals, cyclin B associates with inactive p34cdc2, which facilitates phosphorylation of p34cdc2 at aa 14Thr and 15Tyr. This maintains the inactive state until the end of G2-phase. The inactive cyclin B-p34cdc2 complex continues to accumulate in the cytoplasm until the completion of DNA synthesis, when Cdc25, a specific protein phosphatase, dephosphorylates aa 14Thr and 15Tyr of p34cdc2 rendering the complex active at the G2/M boundary. This mitotic kinase complex remains active until the metaphase/anaphase transition when cyclin B is degraded. This degradation process is ubiquitin-dependent and is necessary for the cell to exit mitosis. So, cyclin B-p34cdc2 plays a critical role in G2 to M transition.

Type: Primary
Antigen: CCNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: CCNB1/1098
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité