Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: TGFA/1119]
Fournisseur: Biotium
BNC681119-500EA 530 EUR InStock
BNC681119-500 BNC681119-100
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: TGFA/1119]
Anticorps
This antibody reacts with the C-terminus of TGF alpha and shows no cross-reaction with EGF and the neuropeptide synenkephalin. TGF alpha (aa50) is a growth factor with 33% homology to EGF, binds to EGFR, activates tyrosine phosphorylation of the receptor, and stimulates cell proliferation. It plays a role in tumor initiation by inducing the reversible transformed phenotype.
Type: Primary
Antigen: TGFA
Clonality: Monoclonal
Clone: TGFA/1119
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité