Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DPB1 & HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Bra-14]

Fournisseur: Biotium

BNUM1129-50EA 395 EUR InStock
BNUM1129-50
Anti-HLA-DPB1 & HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Bra-14]
Anticorps
Reacts with a common epitope of human major histocompatibility (MHC) class II antigens, HLA-DR and DP. Human MHC class II antigens are transmembrane glycoproteins composed of an chain (36 kDa) and a chain (27 kDa). They are expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, and thymic epithelial cells and are also present on activated T lymphocytes. Human MHC class II genes are located in the HLA-D region that encodes at least six and ten chain genes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides and present them to T-helper cells. They, therefore, have a critical role in the initiation of the immune response. It has been shown that some autoimmune diseases are associated with certain class II alleles.

Type: Primary
Antigen: HLA-DPB1 & HLA-DRA
Clonality: Monoclonal
Clone: Bra-14
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité