Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: PTPRC/1132]

Fournisseur: Biotium
BNC881132-500 BNC881132-100
BNC881132-500EA 560 EUR InStock
BNC881132-500 BNC881132-100
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: PTPRC/1132]
Anticorps
CD45R, also designated CD45 and PTPRC, is identified as a transmembrane glycoprotein, broadly expressed among hematopoietic cells. Multiple isoforms of CD45R are distributed throughout the immune system. These isoforms arise because of alternative splicing of exons 4, 5, and 6. The corresponding protein domains are characterized by the binding of monoclonal antibodies specific for CD45RA (exon 4), CD45RB (exon 5), CD45RC (exon 6) and CD45RO (exons 4 to 6 spliced out). The variation in these isoforms is localized to the extracellular domain of CD45R, while the intracellular domain is conserved. CD45RB is expressed on mature B-lymphocytes and the majority of lymphomas and leukemias of B-cell origin.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: PTPRC/1132
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité