Anti-BNIP3L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP1320AEA 348 EUR InStock
ABGEAP1320A
Anti-BNIP3L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BNIP3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: 1–100 aa
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité