Anti-SIGLEC12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP1630AEA 348 EUR InStock
ABGEAP1630A
Anti-SIGLEC12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type:
Antigen: SIGLEC12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité