Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDH1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IDH1/1152]

Fournisseur: Biotium

BNUM1152-50EA 395 EUR InStock
BNUM1152-50
Anti-IDH1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IDH1/1152]
Anticorps
This antibody recognizes a 45 kDa protein, which is identified as isocitrate dehydrogenase (IDH1). It belongs to the isocitrate and isopropylmalate dehydrogenases family. IDH1 catalyzes the third step of the citric acid cycle, which involves the oxidative decarboxylation of isocitrate, formingalpha-ketoglutarate and CO2 in a two-step reaction. The first step involves the oxidation of isocitrate to the intermediate oxalosuccinate, while the second step involves the production ofalpha-ketoglutarate. During this process, either NADH or NADPH is produced along with CO2. Recently, an inactivating mutation of IDH1 has been implicated in glioblastoma. IDH1 appears to function as a tumor suppressor that, when mutationally inactivated, contributes to tumorigenesis in part through induction of the HIF-1 pathway.

Type: Primary
Antigen: IDH1
Clonality: Monoclonal
Clone: IDH1/1152
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité