Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: VM1170]

Fournisseur: Biotium

BNC471170-100EA 192 EUR InStock
BNC471170-100 BNC471170-500
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: VM1170]
Anticorps
This MAb reacts with a 58 kDa protein identified as vimentin. It shows no cross-reaction with other closely related intermediate filament proteins (IFP s) such as desmin, keratin, neurofilament, and glial fibrillary acid protein.Anti-vimentin alone is of limited value as a diagnostic tool; however, when used in panels with other antibodies, it is useful for the sub-classification of a given tumor. Expression of vimentin, when used in conjunction with anti-keratin, is helpful when distinguishing melanomas from undifferentiated carcinomas and large cell lymphomas. All melanomas and Schwannomas react strongly with anti-vimentin. It labels a variety of mesenchymal cells, including melanocytes, lymphocytes, endothelial cells, and fibroblasts. Non-reactivity of anti-vimentin is often considered more useful than its positive reactivity, since there are a few tumors that do not contain vimentin, e.g. hepatoma and seminoma. Anti-vimentin is also useful as a tissue process control reagent.

Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: VM1170
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité