Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TNFA/1172]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM1172-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM1172-50
Anti-TNF Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TNFA/1172]
Anticorps
This MAb recognizes human 17-26 kDa protein, which is identified as cytokine TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor-alpha). TNF-alpha can be expressed as a 17 kDa free molecule, or as a 26 kDa membrane protein. TNF-alpha is a protein secreted by lipopolysaccharide-stimulated macrophages, and causes tumor necrosis when injected into tumor bearing mice. TNF alpha causes cytolysis of certain transformed cells, being synergistic with interferon gamma in its cytotoxicity. Although it has little effect on many cultured normal human cells, TNF alpha appears to be directly toxic to vascular endothelial cells. Other actions of TNF alpha include stimulating growth of human fibroblasts and other cell lines, activating polymorphonuclear neutrophils and osteoclasts, and induction of interleukin 1, prostaglandin E2 and collagenase production. TNF alpha is currently being evaluated in treatment of certain cancers and AIDS Related Complex.

Type: Primary
Antigen: TNF
Clonality: Monoclonal
Clone: TNFA/1172
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité