Anti-AMPK alpha 1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP1815AEA 348 EUR InStock
ABGEAP1815A
Anti-AMPK alpha 1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AMPK alpha 1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité