Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXO5 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: EMI1/1176]

Fournisseur: Biotium

BNC401176-100EA 192 EUR InStock
BNC401176-100 BNC401176-500
Anti-FBXO5 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: EMI1/1176]
Anticorps
This antibody recognizes a 56 kDa protein, which is identified as Early Mitotic Inhibitor-1 (EMI1). It regulates mitosis by inhibiting the anaphase promoting complex/cyclosome (APC). Emi1 is a conserved F box protein containing a zinc-binding region essential for APC inhibition. The Emi1 protein functions to promote cyclin A accumulation and S phase entry in somatic cells by inhibiting the APC complex. At the G1-S transition, Emi1 is transcriptionally induced by the E2F transcription factor. Emi1 overexpression accelerates S-phase entry and can override a G1 block caused by overexpression of Cdh1 or the E2F-inhibitor p105 retinoblastoma protein (pRb). Depleting cells of Emi1 through RNA interference prevents accumulation of cyclin A and inhibits S phase entry.

Type: Primary
Antigen: FBXO5
Clonality: Monoclonal
Clone: EMI1/1176
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité