Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMO2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SUMO2/1199]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM1199-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM1199-50
Anti-SUMO2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SUMO2/1199]
Anticorps
The small ubiquitin-related modifier (SUMO) proteins, which include SUMO-1, 2 and 3, belong to the ubiquitin-like protein family. Like ubiquitin, the SUMO proteins are synthesized as precursor proteins that undergo processing before conjugation to target proteins. Also, both utilize the E1, E2 and E3 cascade enzymes for conjugation. However, SUMO and ubiquitin differ with respect to targeting. Ubiquitination predominantly targets proteins for degradation, whereas sumoylation targets proteins to a variety of cellular processing, including nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis and protein stability. The unconjugated SUMO-1, 2 and 3 proteins localize to the nuclear membrane, nuclear bodies and cytoplasm, respectively. SUMO-1 utilizes Ubc9 for conjugation to several target proteins, which include MDM2, p53, PML and RanGap1. SUMO-2 and 3 contribute to a greater percentage of protein modification than does SUMO-1 and unlike SUMO-1, they can form polymeric chains. In addition, SUMO-3 regulates beta-Amyloid generation and may be critical in the onset or progression of Alzheimer s disease.

Type: Primary
Antigen: SUMO2
Clonality: Monoclonal
Clone: SUMO2/1199
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité