Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEFH & NEFL Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: RT-97 NR-4]

Fournisseur: Biotium

BNC681201-100EA 192 EUR InStock
BNC681201-100 BNC681201-500
Anti-NEFH & NEFL Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: RT-97 NR-4]
Anticorps
This MAb reacts with a 200 kDa and 68 kDa protein, identified as heavy and light sub-units of neurofilaments (NF-H & NF-L). Neurofilaments make up the main structural elements of axons and dendrites and are found in neurons, peripheral nerves, and sympathetic ganglion cells. Neurofilaments consist of three major subunits with molecular weights of 68 kDa (NF-L), 160 kDa (NF-M) and 200 kDa (NF-H). Anti-neurofilament stains a number of neural, neuroendocrine, and endocrine tumors. Neuromas, ganglioneuromas, gangliogliomas, ganglioneuroblastomas, and neuroblastomas stain positively for anti-neurofilament. Neurofilaments are also present in paragangliomas as well as adrenal and extra-adrenal pheochromocytomas. Carcinoids, neuroendocrine carcinomas of the skin, and oat cell carcinomas of the lung also express neurofilament.

Type: Primary
Antigen: NEFH & NEFL
Clonality: Monoclonal
Clone: RT-97 NR-4
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité