Anti-TAGLN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP14063BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14063B
Anti-TAGLN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAGLN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité