Anti-TIMM23 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP14103BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14103B
Anti-TIMM23 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIMM23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité