Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 364-5 NCL/902]

Fournisseur: Biotium
BNC941205-500 BNC941205-100
BNC941205-500EA 560 EUR InStock
BNC941205-500 BNC941205-100
Anti-NCL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 364-5 NCL/902]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of ~76 kDa, which is identified as Nucleolin (NCL). It is the major nucleolar phosphoprotein of growing eukaryotic cells. NCL is located mainly in dense fibrillar regions of the nucleolus. It is found associated with intranucleolar chromatin and pre-ribosomal particles. Human NCL gene consists of 14 exons with 13 introns and spans approximately 11kb. It induces chromatin decondensation by binding to histone H1. It is thought to play a role in pre-rRNA transcription and ribosome assembly.This MAb can be used to stain the nucleoli in cell or tissue preparations and can be used as a marker of the nucleoli in subcellular fractions. It produces a speckled pattern in the nuclei of cells of normal and malignant cells and may be used to stain the nucleoli of cells in fixed or frozen tissue sections. It can be used with paraformaldehyde fixed frozen tissue or cell preparations and formalin fixed, paraffin-embedded tissue sections.

Type: Primary
Antigen: NCL
Clonality: Monoclonal
Clone: 364-5 NCL/902
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité