Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LHB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LHb/1214]

Fournisseur: Biotium

BNUM1214-50EA 395 EUR InStock
BNUM1214-50
Anti-LHB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LHb/1214]
Anticorps
Luteinizing hormone (LH) is a glycoprotein. Each monomeric unit is a sugar-like protein molecule; two of these make the full, functional protein. Its structure is similar to the other glycoproteins, follicle-stimulating hormone (FSH), thyroid-stimulating hormone (TSH), and human chorionic gonadotropin (hCG). The protein dimer contains 2 polypeptide units, labeled alpha and beta subunits that are connected by two bridges. The alpha subunits of LH, FSH, TSH, and hCG are identical, and contain 92 amino acids. The beta subunits vary. LH has a beta subunit of 121 amino acids (LHB) that confers its specific biologic action and is responsible for interaction with the LH receptor. This beta subunit contains the same amino acids in sequence as the beta subunit of hCG and both stimulate the same receptor; however, the hCG beta subunit contains an additional 24 amino acids and the hormones differ in the composition of their sugar moieties.LH is synthesized and secreted by gonadotrophs in the anterior lobe of the pituitary gland. In concert with the other pituitary gonadotropin follicle-stimulating hormone (FSH), it is necessary for proper reproductive function. In the female, an acute rise of LH levels triggers ovulation. In the male, where LH has also been called Interstitial Cell-Stimulating Hormone (ICSH), it stimulates Leydig cell production of testosterone. LH is a useful marker in classification of pituitary tumors and the study of pituitary disease.

Type: Primary
Antigen: LHB
Clonality: Monoclonal
Clone: LHb/1214
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité