Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: MX-49.129.5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14212EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14212
Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: MX-49.129.5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human CD63.
Type: Secondary
Antigen: CD63
Clonality: Monoclonal
Clone: MX-49.129.5
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité