Anti-Cdkn1b Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS-72.F6]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14202EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14202
Anti-Cdkn1b Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS-72.F6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant mouse Cdkn1b.
Type: Primary
Antigen: Cdkn1b
Clonality: Monoclonal
Clone: DCS-72.F6
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité