Anti-CYCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: CYCS/1010]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14395EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14395
Anti-CYCS Mouse Monoclonal Antibody [clone: CYCS/1010]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CYCS.
Type: Primary
Antigen: CYCS
Clonality: Monoclonal
Clone: CYCS/1010
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité