Anti-ECM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ECM1/792]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14252EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14252
Anti-ECM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ECM1/792]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human ECM1.
Type: Primary
Antigen: ECM1
Clonality: Monoclonal
Clone: ECM1/792
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité