Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: ICO-116]

Fournisseur: Biotium
BNC681225-500 BNC681225-100
BNC681225-500EA 530 EUR InStock
BNC681225-500 BNC681225-100
Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: ICO-116]
Anticorps
This antibody recognizes CD16 (FcγRIII), the low-affinity receptor for IgG with an apparent molecular weight of 50-80 kDa. Two similar genes represent CD16, CD16A (FcγRIIIA), which exists as a hetero-oligomeric polypeptide-anchored form in macrophages and NK cells and CD16B (FcγRIIIB), which exist as a monomeric GPI-anchored form in neutrophils. Furthermore, there are two known polymorphisms of CD16B, NA-1 and NA-2. Individuals homozygous for NA-2 show a lower phagocytic capacity compared with NA-1. CD16 binds IgG in the form of immune complexes and shows preferential binding of IgG1 and IgG3 isotypes and minimal binding of IgG2 and IgG4. Upon IgG binding, both CD16 isoforms initiate signal transduction cascades that lead to a variety of responses including antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), phagocytosis, degranulation and proliferation.

Type: Primary
Antigen: FCGR3A
Clonality: Monoclonal
Clone: ICO-116
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité