Anti-IGHM Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICO-30]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14288EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14288
Anti-IGHM Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICO-30]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human IgM.
Type: Primary
Antigen: IGHM
Clonality: Monoclonal
Clone: ICO-30
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité