Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TG Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: TGB04 TGB05]

Fournisseur: Biotium

BNC941227-500EA 530 EUR InStock
BNC941227-500 BNC941227-100
Anti-TG Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: TGB04 TGB05]
Anticorps
Thyroglobulin is a 660 kDa dimeric pre-protein with mutiple glycosylation sites. It is produced by and processed within the thyroid gland to produce the hormone thyroxine and triiodothyronine. Prior to forming dimers, thyroglobulin monomers undergo conformational maturation in the endoplasmic reticulation. The vast majority of follicular carcinomas of the thyroid will give positive immunoreactivity for anti-thyroglobulin even though sometimes only focally. Poorly differentiated carcinomas of the thyroid are frequently anti-thyroglobulin negative. Adenocarcinomas of other-than-thyroid origin do not react with this antibody. This antibody is useful in identification of thyroid carcinoma of the papillary and follicular types. Presence of thyroglobulin in metastatic lesions establishes the thyroid origin of tumor. Anti-thyroglobulin, combined with anti-calcitonin, can identify medullary carcinomas of the thyroid. Furthermore, anti-thyroglobulin, combined with anti-TTF1, can be a reliable marker to differentiate between primary thyroid and lung neoplasms.

Type: Primary
Antigen: TG
Clonality: Monoclonal
Clone: TGB04 TGB05
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité