Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KRT7/760]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14314EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14314
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KRT7/760]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human KRT7.
Type: Primary
Antigen: KRT7
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT7/760
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité