Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14397EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14397
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human PODXL.
Type: Primary
Antigen: PODXL
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F10
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité