Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 3H9 PTH/1175]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM1236-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM1236-50
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 3H9 PTH/1175]
Anticorps
The epitope of this MAb maps in the C-terminus of PTH, a hormone produced by the parathyroid gland that regulates the concentration of calcium and phosphorus in extracellular fluid. This hormone elevates blood Ca2 levels by dissolving the salts in bone and preventing their renal excretion.It is produced in the parathyroid gland as an 84 amino acid single chain polypeptide. It can also be secreted as N-terminal truncated fragments or C-terminal fragments after intracellular degradation, as in case of hypercalcemia. Defects in this gene are a cause of familial isolated hypoparathyroidism (FIH); also called autosomal dominant hypoparathyroidism or autosomal dominant hypocalcemia. FIH is characterized by hypocalcemia and hyperphosphatemia due to inadequate secretion of parathyroid hormone. Symptoms are seizures, tetany and cramps. FIH exist both as autosomal dominant and recessive forms of hypoparathyroidism.

Type: Primary
Antigen: PTH
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H9 PTH/1175
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité