Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SX53G8]

Fournisseur: Biotium

BNUM1237-50EA 395 EUR InStock
BNUM1237-50
Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SX53G8]
Anticorps
This antibody recognizes a 27 kDa protein, identified as the p27Kip1, a cell cycle regulatory mitotic inhibitor. Its epitope spans between aa 83-204 of p27. It is highly specific and shows no cross-reaction with other related mitotic inhibitors. p27Kip1 functions as a negative regulator of G1 progression and has been proposed to function as a possible mediator of TGF- induced G1 arrest. p27Kip1 is a candidate tumor suppressor gene. This MAb co-precipitates cdk4 in complex p27Kip1 and is excellent for staining of formalin-fixed tissues.

Type: Primary
Antigen: CDKN1B
Clonality: Monoclonal
Clone: SX53G8
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité