Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAPSA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NAPSA/1239]

Fournisseur: Biotium

BNUM1239-50EA 395 EUR InStock
BNUM1239-50
Anti-NAPSA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NAPSA/1239]
Anticorps
Napsin is a pepsin-like aspartic proteinase connected with maturation of surfactant protein B.There are two closely related napsins, napsin A and napsin B. Napsin A is expressed as a single chain protein. Immunohistochemical studies revealed high expression levels of napsin A in human lung and kidney but low expression in spleen. Napsin A is expressed in type II pneumocytes and in adenocarcinomas of lung. The high specificity expression of napsin A in adenocarcinomas of lung is useful to distinguish primary lung adenocarcinomas from adenocarcinomas of other organs.

Type: Primary
Antigen: NAPSA
Clonality: Monoclonal
Clone: NAPSA/1239
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité