L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: MoBu-1]
Fournisseur: Biotium
BNUB0884-500 BNUB0884-100
BNUB0884-500EA 511 EUR InStock
BNUB0884-500 BNUB0884-100
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: MoBu-1]
Anticorps
This antibody reacts with Bromodeoxyuridine (BrdU) in single stranded DNA (produced by partial denaturation of double stranded DNA), BrdU coupled to a protein carrier, as well as free BrdU. BrdU is a thymidine analog, incorporated into cell nuclei during DNA synthesis prior to mitosis. Antibody to BrdU is helpful in detecting S-phase cells, providing useful information on the aggressiveness of tumors.
Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: MoBu-1
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: All species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité