Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 85-2C8]

Fournisseur: Biotium

BNUM0886-50EA 395 EUR InStock
BNUM0886-50
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 85-2C8]
Anticorps
This antibody reacts with Bromodeoxyuridine (BrdU) in single stranded DNA (produced by partial denaturation of double stranded DNA), BrdU coupled to a protein carrier, as well as free BrdU. BrdU is a thymidine analog, incorporated into cell nuclei during DNA synthesis prior to mitosis. Antibody to BrdU is helpful in detecting S-phase cells, providing useful information on the aggressiveness of tumors.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: 85-2C8
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: All species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité